Stampa…
2-Bromo-3-fluoroanisole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0875-5G PC0875-100G PC0875-25G
APOSPC0875-5GEA 21.9 EUR
APOSPC0875-5G APOSPC0875-100G APOSPC0875-25G
2-Bromo-3-fluoroanisole 99%
2-Bromo-3-fluoroanisole
Formula: C₇H₆BrFO
Punto di ebollizione: 220 °C
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788540
CAS Number: 446-59-3