2-Fluoro-6-methoxyaniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₈FNO Punto di ebollizione: 208 °C/756mmHg Flash Pt: 68 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03788538 CAS Number: 446-61-7 |