Stampa…
2,2-Dichloro-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0871-25G PC0871-5G PC0871-1G
APOSPC0871-25GEA 506 EUR
APOSPC0871-25G APOSPC0871-5G APOSPC0871-1G
2,2-Dichloro-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
2,2-Dichloro-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Formula: C₄H₂Cl₂F₆
Punto di ebollizione: 75…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320732
CAS Number: 162462-08-0