Stampa…
Methyl-2-fluoro-6-methoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-fluoro-6-methoxybenzoate, 2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid methyl ester
PC0870-1G PC0870-5G PC0870-25G
APOSPC0870-1GEA 14.7 EUR
APOSPC0870-1G APOSPC0870-5G APOSPC0870-25G
Methyl-2-fluoro-6-methoxybenzoate
Methyl-2-fluoro-6-methoxybenzoate
Formula: C₉H₉FO₃
Peso molecolare: 184,17 g/mol
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788537
CAS Number: 178747-79-0