Stampa…
Pentafluorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0869-5G PC0869-10G PC0869-1G
APOSPC0869-5GEA 62.5 EUR
APOSPC0869-5G APOSPC0869-10G APOSPC0869-1G
Pentafluorophenylboronic acid 97%
Pentafluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₂BF₅O₂
Punto di fusione: 250…255 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01074663
CAS Number: 1582-24-7