Stampa…
2-Fluoro-6-methoxybenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0868-10G PC0868-1G PC0868-5G
APOSPC0868-10GEA 437 EUR
APOSPC0868-10G APOSPC0868-1G APOSPC0868-5G
2-Fluoro-6-methoxybenzoyl chloride
2-Fluoro-6-methoxybenzoyl chloride
Formula: C₈H₆ClFO₂
Peso molecolare: 188,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788536
CAS Number: 500912-12-9
UN: 3265
ADR: 8,II