Stampa…
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0867-1G PC0867-5G
APOSPC0867-1GEA 60.9 EUR
APOSPC0867-1G APOSPC0867-5G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₄F₂O₃
Punto di fusione: 205…211 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01321116
CAS Number: 175968-39-5