Stampa…
2-Chloro-4-fluoro-5-nitroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-5-fluoro-2-methoxy-4-nitrobenzene
PC0858-1G PC0858-5G PC0858-25G
APOSPC0858-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0858-1G APOSPC0858-5G APOSPC0858-25G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitroanisole
2-Chloro-4-fluoro-5-nitroanisole
Formula: C₇H₅ClFNO₃
Punto di fusione: 72…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425810
CAS Number: 84478-76-2