Stampa…
6-Fluoro-m-toluic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0854-25G PC0854-5G
APOSPC0854-25GEA 50.9 EUR
APOSPC0854-25G APOSPC0854-5G
6-Fluoro-m-toluic acid
6-Fluoro-m-toluic acid
Formula: C₈H₇FO₂
Punto di fusione: 160…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00092819
CAS Number: 321-12-0