Stampa…
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0853-1G PC0853-5G
APOSPC0853-1GEA 328 EUR
APOSPC0853-1G APOSPC0853-5G
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide 97%
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Formula: C₁₃H₁₀BrFO
Punto di ebollizione: 160 °C/2mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00059915
CAS Number: 65295-58-1