Stampa…
α-Chloro-3,5-difluorotoulene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-3,5-difluorobenzene, 3,5-Difluorobenzyl chloride
PC0852-100G PC0852-25G PC0852-5G
APOSPC0852-100GEA 257 EUR
APOSPC0852-100G APOSPC0852-25G APOSPC0852-5G
α-Chloro-3,5-difluorotoulene 98%
α-Chloro-3,5-difluorotoulene
Formula: C₇H₅ClF₂
Peso molecolare: 162,57 g/mol
Punto di ebollizione: 82 °C/22mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01090990
CAS Number: 220141-71-9
UN: 3265
ADR: 8,II