(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiourea
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₆ClFN₂S Punto di fusione: 236 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01571081 CAS Number: 154371-25-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |