Stampa…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0849-5G PC0849-25G
APOSPC0849-5GEA 125 EUR
APOSPC0849-5G APOSPC0849-25G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆BrF₃O
Punto di fusione: 60…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03788534
CAS Number: 497959-33-8