Stampa…
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
PC0844-1G PC0844-250MG
APOSPC0844-1GEA 411 EUR
APOSPC0844-1G APOSPC0844-250MG
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)salicylaldehyde
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Formula: C₈H₄BrF₃O₃
Peso molecolare: 285,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788532
CAS Number: 497959-32-7