Stampa…
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylaldehyde 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC0843-10G PC0843-1G PC0843-5G
APOSPC0843-10GEA 985 EUR
APOSPC0843-10G APOSPC0843-1G APOSPC0843-5G
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylaldehyde 99%
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylaldehyde
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
Peso molecolare: 269,200 g/mol
Punto di fusione: 90…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03788531
CAS Number: 251300-30-8