Stampa…
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC0842-5G PC0842-1G PC0842-25G
APOSPC0842-5GEA 72.7 EUR
APOSPC0842-5G APOSPC0842-1G APOSPC0842-25G
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde 97%
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde
Formula: C₇H₄BrFO₂
Peso molecolare: 219,0079 g/mol
Punto di fusione: 112…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788530
CAS Number: 251300-28-4