Stampa…
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde
PC0841-1G PC0841-250MG PC0841-500MG
APOSPC0841-1GEA 107 EUR
APOSPC0841-1G APOSPC0841-250MG APOSPC0841-500MG
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₂
Punto di fusione: 54…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788529
CAS Number: 336628-67-2