Stampa…
3-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
PC0839-1G PC0839-250MG PC0839-5G
APOSPC0839-1GEA 89.9 EUR
APOSPC0839-1G APOSPC0839-250MG APOSPC0839-5G
3-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
3-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₃
Punto di fusione: 56…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788527
CAS Number: 497959-31-6