Stampa…
4-Fluorosalicylaldehyde 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC0836-1G PC0836-25G PC0836-5G
APOSPC0836-1GEA 19 EUR
APOSPC0836-1G APOSPC0836-25G APOSPC0836-5G
4-Fluorosalicylaldehyde 99%
4-Fluorosalicylaldehyde
Formula: C₇H₅FO₂
Peso molecolare: 140,1118 g/mol
Punto di fusione: 70…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788526
CAS Number: 348-28-7