Stampa…
4-Chloro-2,5-difluorobenzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0834-25G PC0834-5G
APOSPC0834-25GEA 203 EUR
APOSPC0834-25G APOSPC0834-5G
4-Chloro-2,5-difluorobenzoyl chloride 97%
4-Chloro-2,5-difluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₂Cl₂F₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236600
CAS Number: 132794-08-2
UN: 3265
ADR: 8,III