Stampa…
4-(3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Aminophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole
PC0831-1G PC0831-5G PC0831-10G
APOSPC0831-1GEA 139 EUR
APOSPC0831-1G APOSPC0831-5G APOSPC0831-10G
4-(3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)aniline 97%
4-(3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)aniline
Peso molecolare: 227,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00115025
CAS Number: 231953-33-6