Stampa…
3-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0828-1G PC0828-5G PC0828-25G
APOSPC0828-1GEA 35 EUR
APOSPC0828-1G APOSPC0828-5G APOSPC0828-25G
3-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
3-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₇FO₃
Punto di fusione: 112…114 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00973972
CAS Number: 106428-05-1