Stampa…
5-Fluoro-2-nitroanisole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0827-100G PC0827-25G PC0827-5G
APOSPC0827-100GEA 31.9 EUR
APOSPC0827-100G APOSPC0827-25G APOSPC0827-5G
5-Fluoro-2-nitroanisole 99%
5-Fluoro-2-nitroanisole
Formula: C₇H₆FNO₃
Punto di ebollizione: 272 °C
Punto di fusione: 49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077541
CAS Number: 448-19-1