Stampa…
1-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0819-10G PC0819-5G
APOSPC0819-10GEA 343 EUR
APOSPC0819-10G APOSPC0819-5G
1-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₈H₇F₃O₃S
Punto di fusione: 64…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00792426
CAS Number: 87750-51-4