Stampa…
2-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Chloro-4-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC0816-25G PC0816-5G PC0816-100G
APOSPC0816-25GEA 114 EUR
APOSPC0816-25G APOSPC0816-5G APOSPC0816-100G
2-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
2-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₆H₇Cl₂FN₂
Peso molecolare: 197,0376 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788524
CAS Number: 497959-29-2