Stampa…
4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Pentafluorosulphanyl)benzoyl chloride
PC0813-1G PC0813-5G PC0813-25G
APOSPC0813-1GEA 105 EUR
APOSPC0813-1G APOSPC0813-5G APOSPC0813-25G
4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride 97+%
4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride
Formula: C₇H₄ClF₅OS
Peso molecolare: 266,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788523
CAS Number: 197384-98-8
UN: 1760
ADR: 8,II