Stampa…
Fmoc-3-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0812-1G PC0812-5G
APOSPC0812-1GEA 110 EUR
APOSPC0812-1G APOSPC0812-5G
Fmoc-3-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine 99+%
Fmoc-3-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Formula: C₂₅H₂₀F₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672556
CAS Number: 205526-28-9