Stampa…
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: PFBHA.HCl
PC0810-1G PC0810-5G PC0810-25G
APOSPC0810-1GEA 65.4 EUR
APOSPC0810-1G APOSPC0810-5G APOSPC0810-25G
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride 97%
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride
Derivatising agent for Electron-Capture detection of steriods.
Formula: C₇H₄F₅NO
Peso molecolare: 249.57 g/mol
Punto di fusione: 227 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012953
CAS Number: 57981-02-9
EINECS: 261-057-7