Stampa…
3-(Pentafluorosulphanyl)benzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC0807-5G PC0807-1G
APOSPC0807-5GEA 1160 EUR
APOSPC0807-5G APOSPC0807-1G
3-(Pentafluorosulphanyl)benzoyl chloride
3-(Pentafluorosulphanyl)benzoyl chloride
Formula: C₇H₄ClF₅OS
Peso molecolare: 266,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788522
CAS Number: 401892-81-7
UN: 3265
ADR: 8,II