Stampa…
2,2-Difluoroethylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0806-5G PC0806-25G PC0806-100G
APOSPC0806-5GEA 55.3 EUR
APOSPC0806-5G APOSPC0806-25G APOSPC0806-100G
2,2-Difluoroethylamine 97%
2,2-Difluoroethylamine
Formula: C₂H₅F₂N
Punto di ebollizione: 68…69 °C
Densità: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00798137
CAS Number: 430-67-1
UN: 2735
ADR: 8,III