Stampa…
4-(Pentafluorothio)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0804-1G PC0804-5G
APOSPC0804-1GEA 183 EUR
APOSPC0804-1G APOSPC0804-5G
4-(Pentafluorothio)benzonitrile
4-(Pentafluorothio)benzonitrile
Formula: C₇H₄F₅NS
Peso molecolare: 229,17 g/mol
Punto di fusione: 102…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788521
CAS Number: 401892-85-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III