Stampa…
3-(Pentafluorothio)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0803-1G PC0803-5G
APOSPC0803-1GEA 430 EUR
APOSPC0803-1G APOSPC0803-5G
3-(Pentafluorothio)benzonitrile 97%
3-(Pentafluorothio)benzonitrile
Formula: C₇H₄F₅NS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788520
CAS Number: 401892-82-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III