Stampa…

3-Chloro-2,4-difluoroaniline 99%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

PC0802-25G PC0802-5G
APOSPC0802-25GEA 119 EUR
APOSPC0802-25G APOSPC0802-5G
3-Chloro-2,4-difluoroaniline 99%
3-Chloro-2,4-difluoroaniline
Formula: C6H4ClF2N
Peso molecolare: 163,5525 g/mol
Punto di fusione: 60…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042200
CAS Number: 2613-34-5

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR