Stampa…
4-(Pentafluorothio)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Pentafluorosulphanyl)benzoic acid
PC0801-1G PC0801-5G
APOSPC0801-1GEA 290 EUR
APOSPC0801-1G APOSPC0801-5G
4-(Pentafluorothio)benzoic acid 97%
4-(Pentafluorothio)benzoic acid
Formula: C₇H₅F₅O₂S
Punto di fusione: 192…193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788718
CAS Number: 832-32-6