Stampa…
3-(Pentafluorothio)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0800-1G PC0800-5G
APOSPC0800-1GEA 429 EUR
APOSPC0800-1G APOSPC0800-5G
3-(Pentafluorothio)benzoic acid 95%
3-(Pentafluorothio)benzoic acid
Formula: C₇H₅F₅O₂S
Punto di fusione: 160…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788519
CAS Number: 833-96-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III