Stampa…
3-(Pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0796-1G PC0796-5G
APOSPC0796-1GEA 430 EUR
APOSPC0796-1G APOSPC0796-5G
3-(Pentafluorothio)benzaldehyde 97%
3-(Pentafluorothio)benzaldehyde
Formula: C₇H₅F₅OS
Peso molecolare: 232,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788517
CAS Number: 401892-80-6