Stampa…
4-(Pentafluorothio)phenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxyphenylsulphur pentafluoride
PC0794-1G PC0794-25G PC0794-5G
APOSPC0794-1GEA 29.2 EUR
APOSPC0794-1G APOSPC0794-25G APOSPC0794-5G
4-(Pentafluorothio)phenol 97%
4-(Pentafluorothio)phenol
Formula: C₆H₅F₅OS
Peso molecolare: 220,16 g/mol
Punto di fusione: 104…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788516
CAS Number: 774-94-7