Stampa…
3-(Pentafluorothio)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0792-5G PC0792-1G PC0792-250MG
APOSPC0792-5GEA 1710 EUR
APOSPC0792-5G APOSPC0792-1G APOSPC0792-250MG
3-(Pentafluorothio)phenol
3-(Pentafluorothio)phenol
Formula: C₆H₅F₅OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788515
CAS Number: 672-31-1