Tris(pentafluorophenyl)borane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Useful component of Ziegler-Nattametallocene catalyst for polyolefins.J. Organomet. Chem., 1964, 2, 245
Formula:
C₁₈BF₁₅ Punto di fusione: 126…131 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00269813 CAS Number: 1109-15-5 |