Stampa…
4-Iodophenylsulphur pentafluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0790-1G PC0790-5G PC0790-10G
APOSPC0790-1GEA 172 EUR
APOSPC0790-1G APOSPC0790-5G APOSPC0790-10G
4-Iodophenylsulphur pentafluoride
4-Iodophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₄F₅IS
Peso molecolare: 330,600 g/mol
Punto di ebollizione: 50 °C/0,75mmHg
Punto di fusione: 36 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03788514
CAS Number: 286947-68-0