Stampa…
(R)-(-)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0788-1G PC0788-5G
APOSPC0788-1GEA 355 EUR
APOSPC0788-1G APOSPC0788-5G
(R)-(-)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
(R)-(-)-alpha-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₇F₃O
Punto di ebollizione: 98…99 °C/17mmHg
Punto di fusione: 25 °C
Densità: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077844
CAS Number: 10531-50-7