Stampa…
3-Iodophenylsulphur pentafluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Iodo-3-(pentafluorosulphanyl)benzene
PC0787-1G PC0787-5G PC0787-25G
APOSPC0787-1GEA 285 EUR
APOSPC0787-1G APOSPC0787-5G APOSPC0787-25G
3-Iodophenylsulphur pentafluoride
3-Iodophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₄F₅IS
Peso molecolare: 330,575 g/mol
Punto di ebollizione: 57 °C/0,75mmHg
Densità: 2,06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03788513
CAS Number: 286947-67-9