Stampa…
3-Bromophenylsulphur pentafluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-(pentafluorosulphanyl)benzene
PC0782-1G PC0782-25G PC0782-5G
APOSPC0782-1GEA 285 EUR
APOSPC0782-1G APOSPC0782-25G APOSPC0782-5G
3-Bromophenylsulphur pentafluoride 95%
3-Bromophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₄BrF₅S
Peso molecolare: 283,06 g/mol
Densità: 1,831 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425927
CAS Number: 672-30-0