Stampa…
4-(Pentafluorothio)aniline 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Aminophenylsulphur pentafluoride
PC0780-1G PC0780-5G PC0780-25G
APOSPC0780-1GEA 51 EUR
APOSPC0780-1G APOSPC0780-5G APOSPC0780-25G
4-(Pentafluorothio)aniline 98+%
4-(Pentafluorothio)aniline
Formula: C₆H₆F₅NS
Peso molecolare: 219,18 g/mol
Punto di fusione: 64…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01076203
CAS Number: 2993-24-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III