Stampa…
3-(Pentafluorothio)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Aminophenylsulphurpentafluoride, 3-Aminophenylsulphur pentafluoride
PC0779-1G PC0779-25G PC0779-5G
APOSPC0779-1GEA 285 EUR
APOSPC0779-1G APOSPC0779-25G APOSPC0779-5G
3-(Pentafluorothio)aniline 97%
3-(Pentafluorothio)aniline
Formula: C₆H₆F₅NS
Peso molecolare: 218,17 g/mol
Punto di ebollizione: 87 °C/3,2mmHg
Punto di fusione: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00674199
CAS Number: 2993-22-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III