Stampa…
2-Chloro-5-fluorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0777-25G PC0777-5G
APOSPC0777-25GEA 56.8 EUR
APOSPC0777-25G APOSPC0777-5G
2-Chloro-5-fluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-5-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClFO
Punto di fusione: 48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788511
CAS Number: 84194-30-9