Stampa…
6-Fluorothio-4-chromanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Fluorothiochroman-4-one
PC0776-25G PC0776-5G
APOSPC0776-25GEA 245 EUR
APOSPC0776-25G APOSPC0776-5G
6-Fluorothio-4-chromanone 97%
6-Fluorothio-4-chromanone
Formula: C₉H₇FOS
Peso molecolare: 182,22 g/mol
Punto di fusione: 89…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078488
CAS Number: 21243-18-5