Stampa…
4-Fluoro-m-toluonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0774-10G PC0774-50G
APOSPC0774-10GEA 58.2 EUR
APOSPC0774-10G APOSPC0774-50G
4-Fluoro-m-toluonitrile 98%
4-Fluoro-m-toluonitrile
Formula: C₈H₆FN
Peso molecolare: 135,14 g/mol
Punto di fusione: 53…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788510
CAS Number: 185147-08-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III