Stampa…
(S)-(+)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0769-1G PC0769-500MG PC0769-250MG
APOSPC0769-1GEA 63.8 EUR
APOSPC0769-1G APOSPC0769-500MG APOSPC0769-250MG
(S)-(+)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 99%
(S)-(+)-alpha-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₇F₃O
Punto di ebollizione: 73…76 °C
Densità: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077845
CAS Number: 340-06-7