Stampa…
3,4-Difluorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Difluorobenzeneboronic acid, (3,4-Difluorophenyl)metaboric acid, (3,4-Difluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(3,4-difluorophenyl)borane
PC0760-100G PC0760-25G PC0760-500G
APOSPC0760-100GEA 85.8 EUR
APOSPC0760-100G APOSPC0760-25G APOSPC0760-500G
3,4-Difluorophenylboronic acid 98%
3,4-Difluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BF₂O₂
Peso molecolare: 157,91 g/mol
Punto di fusione: 305…310 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00807405
CAS Number: 168267-41-2